Documenti fondamentali
QC1127
Supelco
pH 7 Buffer
certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-027-7-0.100
Concentrazione
in H2O
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
These products are discontinued but the list below shows products that can be used as replacement.
Obsolete Part NumberRelacement Part Number
QC1127-100ML1990020001
QC1127-250ML1094070500
CQ1127-500ML1094070500
CQ1127-1L1094071000
CQ1127-10L1094399010
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)