PHR8912
alpha-Apo-oxytetracycline
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
α-Apo-oxytetracycline, (3S,4S,5S)-4-[(1R)-4,5-Dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho[2,3-c]furan-1-yl]-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide, Oxytetracycline Impurity D (Eur. Phr.)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
oxytetracycline
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C22H22N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)20(32-22(12)31)13-15(24(2)3)17(27)14(21(23)30)19(29)18(13)28/h4-6,13,15,18,20,25-28H,1-3H3,(H2,23,30)/t13-,15-,18-,20-/m0/s1
DRKMHDAKULCOKQ-MLZJRGSSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)