PHR8642
Delta6-testosterone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
17β-Hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one, 4,6-Androstadiene-17β-ol-3-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3-4,11,14-17,21H,5-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
UMDCOKNNLDEKJB-DYKIIFRCSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)