PHR3671
Oxytetracycline Impurity F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
oxytetracycline, oxytetracycline
Confezionamento
pkg of 50MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)