Documenti fondamentali
PHR3510
Supelco
Lauryl gallate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Lauryl gallate, Dodecyl gallate
Scegli un formato
500 MG
258,00 €
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
258,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H30O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.44
Beilstein:
2701981
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP Y0000365
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
lauryl gallate
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
94-97 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
HPLC-UV method detects 9 antioxidants like propyl gallate in food using a Discovery®