PHR3502
2-Hexanone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Hexanone, Butyl methyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 39 °C)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. eboll.
127 °C (lit.)
Punto di fusione
−57 °C (lit.)
Densità
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
73.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
23 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)