PHR3479
Brimonidine Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Brimonidine Related Compound E
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1076454
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)