Documenti fondamentali
PHR3032
Supelco
Mafenide Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
4-Formylbenzenesulfonamide
Scegli un formato
100 MG
488,00 €
488,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
488,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.20
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
488,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1286209
Famiglia di API
mafenide
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H7NO3S/c8-12(10,11)7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H,(H2,8,10,11)
PCPUKVSTMLHXQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)