PHR2900
Fosfato di potassio
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Idrogenofosfato di potassio, Potassio fosfato bibasico, sec.-Fosfato di potassio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1551128
Famiglia di API
dibasic potassium phosphate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 5 g
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)