PHR2797
Cyclobenzaprine Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Cyclobenzaprine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,e]cycloheptatriene hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP BP886
traceable to Ph. Eur. C3200000
traceable to USP 1154503
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
cyclobenzaprine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 400 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
VXEAYBOGHINOKW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3