PHR2795
Brimonidine Tartrate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Brimonidine tartrate
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001658
traceable to USP 1076400
Famiglia di API
brimonidine
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1c2nccnc2ccc1NC3=NCCN3.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C11H10BrN5.C4H6O6/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
QZHBYNSSDLTCRG-LREBCSMRSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)