PHR2667
Cefdinir Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(6R,7R)-7-[2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetamido]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4,2,0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, (6R-trans)-7-[[(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1097589
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
cefdinir
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 20 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
InChI
1S/C14H14N4O4S2/c1-2-6-4-23-12-9(11(20)18(12)10(6)13(21)22)17-8(19)3-7-5-24-14(15)16-7/h2,5,9,12H,1,3-4H2,(H2,15,16)(H,17,19)(H,21,22)/t9-,12-/m1/s1
SGWIRMONYCAJIS-BXKDBHETSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)