PHR2637
Oleyl Alcohol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Oleyl alcohol, Z-9-Dodecen-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1478185
Famiglia di API
oleyl alcohol
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 5x100 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
207 °C/13 mmHg (lit.)
Punto di fusione
0-5.0 °C (lit.)
Densità
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)