PHR2589
Floxuridine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
5-Fluoro-2′-deoxyuridine, 2′-Deoxy-5-fluorouridine, FUDR, Floxuridine
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1271008
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
floxuridine
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
148 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)