PHR2353
Benzaldehyde Propylene Glycol Acetal
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Benzaldehyde propylene glycol acetal, mixture of isomers, 4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1050949
Famiglia di API
benzaldehyde propylene glycol acetal
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 5x1.2 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. ebollizione
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)