PHR2230
Levofloxacin Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(3S)-Ethyl 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-methyl-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1362136
Famiglia di API
levofloxacin
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C20H24FN3O4/c1-4-27-20(26)14-10-24-12(2)11-28-19-16(24)13(18(14)25)9-15(21)17(19)23-7-5-22(3)6-8-23/h9-10,12H,4-8,11H2,1-3H3
OEHYGCZCGGEXKX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)