Vai a
40922
Levofloxacin
analytical standard
Sinonimo/i:
(−)-Ofloxacin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
50,10 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20FN3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.37
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7327015
50,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D -104±4° in chloroform
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
OC(C(C1=O)=CN2C(C1=CC(F)=C3N4CCN(C)CC4)=C3OC[C@@H]2C)=O
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
InChI key
GSDSWSVVBLHKDQ-JTQLQIEISA-N
General description
Chemical structure: quinolone
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
136210328266Y0002089
Levofloxacin analytical standard
Supelco
40922
Levofloxacin
Levofloxacin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1362103
Levofloxacin
Levofloxacin 98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Sigma-Aldrich
28266
Levofloxacin
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levofloxacin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)