PHR2217
Toxopyrimidine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methanol
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
thiamine
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1nc(ncc1CO)C
InChI
1S/C6H9N3O/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)
VUTBELPREDJDDH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)