PHR2082
Pyrantel Impurity B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(E)-N-[3-(Methylamino)propyl]-3-thiophen-2-yl)prop-2-enamide hydrochloride
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
pyrantel
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)\C=C\C(=O)NCCCNC
InChI
1S/C11H16N2OS/c1-12-7-3-8-13-11(14)6-5-10-4-2-9-15-10/h2,4-6,9,12H,3,7-8H2,1H3,(H,13,14)/b6-5+
NQKWXBJGZHHURS-AATRIKPKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)