Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 685,00 € |
Informazioni su questo articolo
685,00 €
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
caffeine
form
solid
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 mg
mp
294-296 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
InChI key
QUNWUDVFRNGTCO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ~98%, solid | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Trimethylated xanthine that acts as a potent central nervous system stimulant. |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 10-30°C |
| packaging pkg of 50 mg | packaging - | packaging pkg of 50 mg | packaging - |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?