Documenti fondamentali
PHR1923
Supelco
Cortisone Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Cortisone acetate, 17α,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione 21-acetate, 21-Acetoxy-4-pregnen-17α-ol-3,11,20-trione, 4-Pregnene-17α,21-diol-3,11,20-trione 21-acetate, Cortisone 21-acetate
Scegli un formato
300 MG
268,00 €
268,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
300 MG
268,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H30O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.48
Beilstein:
2067543
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
268,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 585
traceable to Ph. Eur. C2800000
traceable to USP 1150003
Famiglia di API
cortisone
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 300 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@]4(CCC(=O)C=C4CC3)C)C(=O)C2)CC1)C)C(=O)COC(=O)C
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-17,20,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Applicazioni
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Risultati analitici
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota a piè di pagina
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB1045 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Toluene ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179418
Toluene