PHR1916
Diacetone Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, Diacetone alcohol
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Limite di esplosione
6.9 %
Confezionamento
ampule of 3x1.2 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
166 °C (lit.)
Densità
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)