PHR1864
Brompheniramine Maleate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(±)-Brompheniramine maleate salt
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. B1153000
traceable to USP 1078008
Famiglia di API
brompheniramine
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)