PHR1698
Neotame
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Neotame monohydrate, N-[N-(3,3-Dimethylbutyl)-L-α-aspartyl]-L-phenylalanine 1-methyl ester monohydrate
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. 1460204
Famiglia di API
neotame
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)