PHR1437
Temozolomide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
3,4-diidro-3-metil-4-ossoimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-8-carbossamide, 3-Metil-4-osso-8-imidazol[5,1-d][1,2,3,5]tetrazina-carbossamide, 4-metil-5-osso-2,3,4,6,8-pentazabiciclo[4.3.0]nona-2,7,9-triene-9-carbossamide, 8-carbamoil-3-metilimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-one, NSC 362856
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1643543
Famiglia di API
temozolomide
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(N)=O
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Temozolomide is an alkylating agent of the imidazotetrazine group. It is a chemotherapy drug, used in the treatment of anaplastic astrocytoma, glioblastoma multiforme and malignant metastatic melanoma, which works by arresting cancer cell growth.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?