PHR1216
Dibutyl sebacate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1187091
Famiglia di API
dibutyl sebacate
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
366.8 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
186 °C - open cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?