PHR1179
Chlorothiazide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 76
traceable to Ph. Eur. C1700000
traceable to USP 1121005
Famiglia di API
chlorothiazide
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(C1=C2C=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)(NC=N2)=O
InChI
1S/C7H6ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
JBMKAUGHUNFTOL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC12A3(6559)
Descrizione generale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)