PHL89755
Petunidin 3-glucoside chloride
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Petunidin 3-O-β-D-glucoside chloride, Petunidin 3-O-β-D-glucopyranoside, Petunidin 3-glucoside, Petunidin 3-glucoside chloride
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.[o+]1c2c(c(cc(c2)O)O)cc(c1c4cc(c(c(c4)O)[O-])OC)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO
InChI
1S/C22H22O12.ClH/c1-31-14-3-8(2-12(26)17(14)27)21-15(6-10-11(25)4-9(24)5-13(10)32-21)33-22-20(30)19(29)18(28)16(7-23)34-22;/h2-6,16,18-20,22-23,28-30H,7H2,1H3,(H3-,24,25,26,27);1H/t16-,18-,19+,20-,22-;/m1./s1
HBKZHMZCXXQMOX-YATQZQGFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?