Documenti fondamentali
PHL89253
Neoruscogenin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
25(27)-Dehydroruscogenin
Scegli un formato
10 MG
425,00 €
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
425,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H40O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
425,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1C6(OCC(=C)CC6)C(C2C1CC3C2(CCC4C3CC=C5C4(C(CC(C5)O)O)C)C)C
InChI
1S/C27H40O4/c1-15-7-10-27(30-14-15)16(2)24-22(31-27)13-21-19-6-5-17-11-18(28)12-23(29)26(17,4)20(19)8-9-25(21,24)3/h5,16,18-24,28-29H,1,6-14H2,2-4H3
ALTRINCJVPIQNK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)