Documenti fondamentali
PHL89174
Chamazulene
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
7-Ethyl-1,4-dimethylazulene, Chamazulen, Dimethulene
Scegli un formato
20 MG
687,00 €
687,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
687,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
Beilstein:
1306577
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
687,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCc1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
InChI
1S/C14H16/c1-4-12-7-5-10(2)13-8-6-11(3)14(13)9-12/h5-9H,4H2,1-3H3
GXGJIOMUZAGVEH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
278.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
137 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)