Documenti fondamentali
PHL83795
7-Acetylintermedine N-oxide
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Intermedine 1-acetate N-oxide
Scegli un formato
5 MG
680,00 €
680,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
680,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H27NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.40
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
680,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+]21([C@@H]([C@@H](CC2)OC(=O)C)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@H](O)C)C(C)C)[O-]
InChI
1S/C17H27NO7/c1-10(2)17(22,11(3)19)16(21)24-9-13-5-7-18(23)8-6-14(15(13)18)25-12(4)20/h5,10-11,14-15,19,22H,6-9H2,1-4H3/t11-,14-,15-,17+,18?/m1/s1
LQRKAEIDKZNCJO-MYWVZKBFSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)