PHL83307
Anemosapogenin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
23-Hydroxybetulinic acid, (3β,4α)-3,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid, 3β,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid, 3aH-Cyclopenta[a]chrysene, lup-20(29)-en-28-oic acid deriv., Anemosapogenin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC[C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@]4([H])[C@H](C(C)=C)CC5)([H])[C@]1(C)CO
InChI
1S/C30H48O4/c1-18(2)19-9-14-30(25(33)34)16-15-28(5)20(24(19)30)7-8-22-26(3)12-11-23(32)27(4,17-31)21(26)10-13-29(22,28)6/h19-24,31-32H,1,7-17H2,2-6H3,(H,33,34)/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
HXWLKAXCQLXHML-WGOZWDAUSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)