Documenti fondamentali
PHL80892
Atropine sulfate
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
20 MG
348,00 €
348,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 MG
348,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H23NO3 · 0.5H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.41
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
348,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H]4(C5CCC4CC(C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6)C.[N+H]1(C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3)C
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
HOBWAPHTEJGALG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sara Bohnert et al.
Toxicology letters, 324, 86-94 (2020-01-20)
Organophosphorus nerve agents (NA) inhibit acetylcholinesterase (AChE) which results in the over-stimulation of both the central and peripheral nervous systems, creating a toxic syndrome that can be lethal if left untreated (Cannard, 2006). It is standard practice to treat Sarin