Documenti fondamentali
PHL80786
Jaceosidin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5,7-Trihydroxy 3′,6-dimethoxyflavone, 4′-Demethyleupatilin, 6-Hydroxyluteolin 3′,6-dimethyl ether, 6-Methoxyluteolin 3′-methyl ether
Scegli un formato
10 MG
671,00 €
671,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
671,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H14O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
671,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O1c2c(c(c(c(c2)O)OC)O)C(=O)C=C1c3cc(c(cc3)O)OC
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-13-5-8(3-4-9(13)18)12-6-10(19)15-14(24-12)7-11(20)17(23-2)16(15)21/h3-7,18,20-21H,1-2H3
GLAAQZFBFGEBPS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Myoung-Sook Shin et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-02-13)
Artemisia argyi is widely used as traditional medicine in East Asia. However, its effects against inflammation and gastric ulcers have not been reported yet. We analyzed anti-inflammatory activity and its molecular mechanisms of A. argyi using RAW264.7 cells line, then