Vai a
E4660
Eupatorin
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
3′,5-Dihydroxy-4′,6,7-trimethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Methoxyluteolin 4′,7-dimethyl ether, NSC 106402
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
116,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
344,00 €
292,40 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H16O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-5-4-9(6-10(12)19)13-7-11(20)16-14(25-13)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
InChI key
KLAOKWJLUQKWIF-UHFFFAOYSA-N
Application
Eupatorin has been used as reference standard for characterization of Artemisia extracts using mass spectrometry (MS).
Biochem/physiol Actions
Eupatorin acts as an antiproliferative in cells expressing the CYP1A- family. It induces G2/M block follow by apoptosis in cells expressing the CYP1A- family. It also functions as an anti-inflammatory.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1689SML0953PHL80451
Eupatorin ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
E4660
Eupatorin
Eupatilin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1689
Eupatilin
Cirsiliol ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0953
Cirsiliol
Eupatorin phyproof® Reference Substance
PHL80451
Eupatorin
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eupatorin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)