Documenti fondamentali
PHL80785
Phellopterin
phyproof® Reference Substance
Scegli un formato
10 MG
667,00 €
667,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
667,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
667,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[o]1c2c(c(c3c([o]cc3)c2OCC=C(C)C)OC)cc[c]1=O
InChI
1S/C17H16O5/c1-10(2)6-8-21-17-15-12(7-9-20-15)14(19-3)11-4-5-13(18)22-16(11)17/h4-7,9H,8H2,1-3H3
BMLZFLQMBMYVHG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic