Documenti fondamentali
NIST2688
Portland cement clinker
NIST SRM 2688
Scegli un formato
3 X 10 G
627,00 €
627,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 X 10 G
627,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
627,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 3 vials x 10 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Alite (Ca3SiO5), Belite (Ca2SiO4), Aluminate , Ferrite (Mfe2O4)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
(XRF and LOI):
Silicon dioxide (SiO2), Aluminum Oxide (Ai2O3), Ferric Oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulphur Trioxide (SiO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium Dioxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese Oxide (Mn2O3), Strontium oxide (SrO), Free lime (CaO)
(ASTM C 150-07):
Alite (Ca3SiO5), Belite (Ca2SiO4), Aluminate , Ferrite (Mfe2O4)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)