Documenti fondamentali
PHL80588
Epimedin C
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Baohuoside VI
Scegli un formato
10 MG
436,00 €
436,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
436,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H50O19
Numero CAS:
Peso molecolare:
822.80
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
436,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)C)Oc3[c](c4c([o]c3c6ccc(cc6)OC)c(c(cc4O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)CC=C(C)C)=O
InChI
1S/C39H50O19/c1-14(2)6-11-19-21(54-38-32(50)29(47)26(44)22(13-40)55-38)12-20(41)23-27(45)35(33(56-34(19)23)17-7-9-18(51-5)10-8-17)57-39-36(30(48)25(43)16(4)53-39)58-37-31(49)28(46)24(42)15(3)52-37/h6-10,12,15-16,22,24-26,28-32,36-44,46-50H,11,13H2,1-5H3/t15-,16-,22+,24-,25-,26+,28+,29-,30+,31+,32+,36+,37-,38+,39-/m0/s1
ULZLIYVOYYQJRO-JIYCBSMMSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)