Documenti fondamentali
PHL80500
Monotropein
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
[1S-(1α, 4aα,7β,7aα)]-1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4a,7,7a-tetrahydro-7-hydroxy-7-(hydroxymethyl)cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid
Scegli un formato
10 MG
419,00 €
419,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
419,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
419,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](O[C@H]2[C@@]([C@](CO)(O)C=C3)([H])[C@@]3([H])C(C(O)=O)=CO2)([H])O[C@@H]1CO
InChI
1S/C16H22O10/c17-3-7-5-24-14(10-8(7)1-2-16(10,23)6-19)26-15-13(22)12(21)11(20)9(4-18)25-15/h1-3,5,8-15,18-23H,4,6H2/t8-,9-,10-,11-,12+,13-,14+,15+,16+/m1/s1
CYYIGLDAAXXQAI-PSWNKMJPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)