Documenti fondamentali
PHL89546
Protopine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4,6,7,14-Tetrahydro-5-methylbis[1,3]benzodioxolo[4,5-c:5′,6′-g]azecin-13(5H)-one
Scegli un formato
10 MG
390,00 €
390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
390,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H19NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C1CC2=C(C(OCO3)=C3C=C2)CN(C)CCC4=CC5=C(OCO5)C=C41
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-5-4-13-7-18-19(25-10-24-18)8-14(13)16(22)6-12-2-3-17-20(15(12)9-21)26-11-23-17/h2-3,7-8H,4-6,9-11H2,1H3
GPTFURBXHJWNHR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)