Documenti fondamentali
PHL80478
Icaritin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3,5,7-Trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one
Scegli un formato
10 MG
408,00 €
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
408,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
408,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)c(C\C=C(\C)C)c3O2
InChI
1S/C21H20O6/c1-11(2)4-9-14-15(22)10-16(23)17-18(24)19(25)20(27-21(14)17)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h4-8,10,22-23,25H,9H2,1-3H3
TUUXBSASAQJECY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Icaritin enhances osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) while it inhibits adipogenic differentiation of MSCs.
Icaritin is a component of Epimedium flavonoid isolated from Herba Epimedii, which enhances osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) while it inhibits adipogenic differentiation of MSCs by inhibiting PPAR-g pathway. Icaritin has no effect on MSCs proliferation. Also, icaritin potently inhibits chronic myeloid leukemia (CML) and breast cancer cells proliferation most likely by modulation of MAPK/ERK/JNK and JAK2/STAT3 /AKT signaling. As other flavonoids, icaritin may exert estrogen-like activities.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)