Vai a
SML0551
Icaritin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,5,7-Trihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
119,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
478,00 €
406,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.38
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)c(C\C=C(\C)C)c3O2
InChI
1S/C21H20O6/c1-11(2)4-9-14-15(22)10-16(23)17-18(24)19(25)20(27-21(14)17)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h4-8,10,22-23,25H,9H2,1-3H3
InChI key
TUUXBSASAQJECY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Icaritin enhances osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) while it inhibits adipogenic differentiation of MSCs.
Icaritin enhances osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs). It may have estrogen-like activities.
Icaritin is a component of Epimedium flavonoid isolated from Herba Epimedii, which enhances osteoblastic differentiation of mesenchymal stem cells (MSCs) while it inhibits adipogenic differentiation of MSCs by inhibiting PPAR-g pathway. Icaritin has no effect on MSCs proliferation. Also, icaritin potently inhibits chronic myeloid leukemia (CML) and breast cancer cells proliferation most likely by modulation of MAPK/ERK/JNK and JAK2/STAT3 /AKT signaling. As other flavonoids, icaritin may exert estrogen-like activities.
Features and Benefits
This compound is featured on the JAKs, MAPKs and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL80478PHL8971456601
Icaritin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0551
Icaritin
Icaritin phyproof® Reference Substance
PHL80478
Icaritin
Icariin phyproof® Reference Substance
PHL89714
Icariin
Icariin analytical standard
Supelco
56601
Icariin
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
light yellow to dark yellow
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Icaritin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)