Documenti fondamentali
P2155005
Plastic additive 05
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Epoxidized linseed oil, ELO, Linseed oil, epoxidized
Scegli un formato
500 MG
133,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
133,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Densità
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Plastic additive 05 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
590.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
310.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)