Documenti fondamentali
E0800000
Plastic additive 04
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Epoxidized soya bean oil, ESBO, Soybean oil, epoxidized
Scegli un formato
500 MG
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
139,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Densità
0.997 g/mL (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Plastic additive 04 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
447.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
231 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)