Documenti fondamentali
P2155003
Plastic additive 03
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N,N′-Ethylenebis(stearamide)
Scegli un formato
100 MG
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
139,00 €
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)16CONHCH2-]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
593.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
144-146 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Plastic additive 03 EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
518.0 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
270 °C - DIN 51758
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Plastic additive 13 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1545045
Plastic additive 13
Erucamide analytical standard
Supelco
90082
Erucamide