NIST892
High-alloy white cast iron
NIST® SRM® 892, (Ni-Hard, Type IV)
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 150 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM 892_cert
SRM 892_SDS
Altre note
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulphur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdinum (Mo), Cobalt (Co)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Arsenic (As), Boron (B), Gallium (Ga), Antimony (Sb), Tungsten (W), Zirconium (Zr), Oxygen (O), Nitrogen (N), Hydrogen (H), Iron (Fe), Tin (Sn), Titanium (Ti), Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulphur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdinum (Mo), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)