Documenti fondamentali
NIST8632A
Ultra Fine Test Dust (UFTD)
NIST®SRM®
Sinonimo/i:
Silica, crystalline quartz
Scegli un formato
20 G
1.110,00 €
1.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 G
1.110,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
SiO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.08
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 20 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A unit of RM8632A comprises 20 grams of natural mineral dust exhibiting heterogeneous composition and polydisperse particle size.
SRM 8632A_cert
SRM 8632A_SDS
Applicazioni
RM 8632a is intended for use as a secondary test material for validating particle sizing instruments, particularly automatic optical particle counters, when used alongside the established standard method.
Caratteristiche e vantaggi
  • NIST certificate is provided with the reference values for RM 8632a, which represent both the median of the means and the mean of the means for the cumulative particle concentration.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, use, storage, handling, and maintenance instructions.
Altre note
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)