Documenti fondamentali
NIST8040A
Sodium Oxalate Reductometric Standard
NIST®SRM®
Sinonimo/i:
Sodium oxalate, Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
Scegli un formato
60 G
1.350,00 €
1.350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
60 G
1.350,00 €
About This Item
Formula condensata:
NaOOCCOONa
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.00
Beilstein:
3631622
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.350,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 60 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
general analytical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
A unit of RM 8040a consists of one bottle containing 60 g of crystalline sodium oxalate. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 8040A_cert
SRM 8040A_SDS
Applicazioni
The Reference Material (RM) consists of uniformly consistent, high-purity material intended for use as a working standard in oxidation-reduction reactions.
Caratteristiche e vantaggi
  • The non-certified values for the reductometric assay are expressed as mass fractions and are metrologically traceable to the materials and methods used in its determination.
  • Maintenance and expiration of RM value assignments, instructions for storage drying and use are provided on NIST certificate.
Altre note
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium Oxalate (Na2C2O4)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)