NIST663
Chromium-vanadium steel
NIST® SRM® 663
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 rods
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Descrizione generale
SRM 663_cert
SRM 663_SDS
Altre note
Aluminum (Al), Molybdenum (Mo), Antimony (Sb), Nickel (Ni), Arsenic (As), Niobium (Nb), Carbon (C), Phosphorus (P), Chromium (Cr), Silicon (Si), Cobalt (Co), Sulfur (S), Copper (Cu), Titanium (Ti), Gold (Au), Tungsten (W), Lanthanum (La), Vanadium (V), Lead (Pb), Zirconium (Zr), Manganese (Mn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Boron (B), Bismuth (Bi), Nitrogen (N), Calcium (Ca), Oxygen (O), Cerium (Ce), Praseodymium (Pr), Germanium (Ge), Selenium (Se), Hafnium (Hf), Silver (Ag), Hydrogen (H), Tantalum (Ta), Iron (Fe), Tellurium (Te), Magnesium (Mg), Tin (Sn), Neodymium (Nd), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)