NIST633A
Portland cement
NIST® SRM® 633a
Scegli un formato
1.070,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.070,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 4 vials x 5 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 633A_cert
SRM 633A_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Certified mass fractions values and Reference mass fraction values for various constituents of SRM 633a are provided based on an as-received basis.
- Maintenance and expiration of SRM certification, instructions for handling, storage, and use are provided on NIST certificate.
Altre note
Silicon dioxide (SiO2), Aluminum Oxide (Al2O3), Ferric Oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulfur trioxide (SO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium dioxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Zinc oxide (ZnO), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chlorine (Cl), Strontium oxide (SrO), Mercury (Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Chromium(III) oxide (Cr2O3), Sulfide Sulfur, Calcium oxide (CaO), Fluoride (F–), Barium oxide (BaO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)